Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6809-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001159588.1
Tropomodulin-1 Protein
Research Use Only
TMOD1
Recombinant Protein
E. coli
MSYRRELEKY RDLDEDEILG ALTEEELRTL ENELDELDPD NALLPAGLRQ KDQTTKAPTG PFKREELLDH LEKQAKEFKD REDLVPYTGE KRGKVWVPKQ KPLDPVLESV TLEPELEEAL ANASDAELCD IAAILGMHTL MSNQQYYQAL SSSSIMNKEG LNSVIKPTQY KPVPDEEPNS TDVEETLERI KNNDPKLEEV NLNNIRNIPI PTLKAYAEAL KENSYVKKFS IVGTRSNDPV AYALAEMLKE NKVLKTLNVE SNFISGAGIL RLVEALPYNT SLVEMKIDNQ SQPLGNKVEM EIVSMLEKNA TLLKFGYHFT QQGPRLRASN AMMNNNDLVR KRRLADLTGP IIPKCRSGV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
7111
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol