Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001159588.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7111 |
Nombre | Tropomodulin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16095990
|
enQuireBio™
QP6809-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16016000
|
enQuireBio™
QP6809-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16006000
|
enQuireBio™
QP6809-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16026000
|
enQuireBio™
QP6809-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16036000
|
enQuireBio™
QP6809-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046000
|
enQuireBio™
QP6809-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001159588.1 | |
Tropomodulin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7111 | |
Research Use Only | |
TMOD1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSYRRELEKY RDLDEDEILG ALTEEELRTL ENELDELDPD NALLPAGLRQ KDQTTKAPTG PFKREELLDH LEKQAKEFKD REDLVPYTGE KRGKVWVPKQ KPLDPVLESV TLEPELEEAL ANASDAELCD IAAILGMHTL MSNQQYYQAL SSSSIMNKEG LNSVIKPTQY KPVPDEEPNS TDVEETLERI KNNDPKLEEV NLNNIRNIPI PTLKAYAEAL KENSYVKKFS IVGTRSNDPV AYALAEMLKE NKVLKTLNVE SNFISGAGIL RLVEALPYNT SLVEMKIDNQ SQPLGNKVEM EIVSMLEKNA TLLKFGYHFT QQGPRLRASN AMMNNNDLVR KRRLADLTGP IIPKCRSGV | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |