Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Trimethyllysine dioxygenase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Trimethyllysine dioxygenase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6808-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085990
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001171726.1
Trimethyllysine dioxygenase, mitochondrial Protein
Research Use Only
TMLHE
Recombinant Protein
E. coli
LLKGGVIYPA LPQPNFKSLL PLAVHWHHTA SKSLTCAWQQ HEDHFELKYA NTVMRFDYVW LRDHCRSASC YNSKTHQRSL DTASVDLCIK PKTIRLDETT LFFTWPDGHV TKYDLNWLVK NSYEGQKQKV IQPRILWNAE IYQQAQVPSV DCQSFLETNE GLKKFLQNFL LYGIAFVENV PPTQEHTEKL AERISLIRET IYGRMWYFTS DFSRGDTAYT KLALDRHTDT TYFQEPCGIQ VFHCLKHEGT GGRTLLVDGF YAAEQVLQKA PEEFELLSKV PLKHEYIEDV GECHNHMIGI GPVLNIYPWN KELYLIRLFK EKQNTVNRQW NSSLQCDIPE RILTYRHFVS GTSIEHRGSL I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55217
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 4
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol