Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Trimethyllysine dioxygenase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Trimethyllysine dioxygenase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001171726.1
ID de gen (Entrez) 55217
Nombre Trimethyllysine dioxygenase, mitochondrial Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16035990
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6808-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16055990
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6808-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16045990
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6808-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16065990
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6808-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16075990
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6808-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085990
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6808-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001171726.1
Trimethyllysine dioxygenase, mitochondrial Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 4
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
55217
Research Use Only
TMLHE
Recombinant Protein
E. coli
LLKGGVIYPA LPQPNFKSLL PLAVHWHHTA SKSLTCAWQQ HEDHFELKYA NTVMRFDYVW LRDHCRSASC YNSKTHQRSL DTASVDLCIK PKTIRLDETT LFFTWPDGHV TKYDLNWLVK NSYEGQKQKV IQPRILWNAE IYQQAQVPSV DCQSFLETNE GLKKFLQNFL LYGIAFVENV PPTQEHTEKL AERISLIRET IYGRMWYFTS DFSRGDTAYT KLALDRHTDT TYFQEPCGIQ VFHCLKHEGT GGRTLLVDGF YAAEQVLQKA PEEFELLSKV PLKHEYIEDV GECHNHMIGI GPVLNIYPWN KELYLIRLFK EKQNTVNRQW NSSLQCDIPE RILTYRHFVS GTSIEHRGSL I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.