Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional adapter 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional adapter 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8449-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16064681
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001265199.1
Transcriptional adapter 3 Protein
Research Use Only
TADA3
Recombinant Protein
E. coli
MSELKDCPLQ FHDFKSVDHL KVCPRYTAVL ARSEDDGIGI EELDTLQLEL ETLLSSASRR LRVLEAETQI LTDWQDKKGD RRFLKLGRDH ELGAPPKHGK PKKQKLEGKA GHGPGPGPGR PKSKNLQPKI QEYEFTDDPI DVPRIPKNDA PNRFWASVEP YCADITSEEV RTLEELLKPP EDEAEHYKIP PLGKHYSQRW AQEDLLEEQK DGARAAAVAD KKKGLMGPLT ELDTKDVD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10474
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol