missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPM1 Protein
A cDNA sequence encoding the TPM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Especificaciones
Nombre | TPM1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914729
|
enQuireBio™
QP13794-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994719
|
enQuireBio™
QP13794-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904729
|
enQuireBio™
QP13794-1MG |
1 mg |
7270.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TPM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TPM1 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDAIKKKMQM LKLDKENALD RAEQAEADKK AAEDRSKQLE DELVSLQKKL KGTEDELDKY SEALKDAQEKLELAEKKATD AEADVASLNR RIQLVEEELD RAQERLATAL QKLEEAEKAA DESERGMKVI ESRAQKDEEK MEIQEIQLKE AKHIAEDADRKYEEVARKLV IIESDLERAE ERAELSEGQV RQLEEQLRIM DQTLKALMAA EDKYSQKEDR YEEEIKVLSD KLKEAETRAE FAERSVTKLEKSIDDLEDEL YAQKLKYKAI SEELDHALND MTSM | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |