missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TPM1 Protein

A cDNA sequence encoding the TPM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13794-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15994719

  • 205.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TPM1 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TPM1 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDAIKKKMQM LKLDKENALD RAEQAEADKK AAEDRSKQLE DELVSLQKKL KGTEDELDKY SEALKDAQEKLELAEKKATD AEADVASLNR RIQLVEEELD RAQERLATAL QKLEEAEKAA DESERGMKVI ESRAQKDEEK MEIQEIQLKE AKHIAEDADRKYEEVARKLV IIESDLERAE ERAELSEGQV RQLEEQLRIM DQTLKALMAA EDKYSQKEDR YEEEIKVLSD KLKEAETRAE FAERSVTKLEKSIDDLEDEL YAQKLKYKAI SEELDHALND MTSM
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales