Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMM17A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMM17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6791-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085880
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006326.1
TIMM17A Protein
Research Use Only
TIMM17A
Recombinant Protein
E. coli
MEEYAREPCP WRIVDDCGGA FTMGTIGGGI FQAIKGFRNS PVGVNHRLRG SLTAIKTRAP QLGGSFAVWG GLFSMIDCSM VQVRGKEDPW NSITSGALTG AILAARNGPV AMVGSAAMGG ILLALIEGAG ILLTRFASAQ FPNGPQFAED PSQLPSTQLP SSPFGDYRQY Q
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10440
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol