Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMM17A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMM17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006326.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10440 |
Nombre | TIMM17A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16055880
|
enQuireBio™
QP6791-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16075880
|
enQuireBio™
QP6791-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16065880
|
enQuireBio™
QP6791-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085880
|
enQuireBio™
QP6791-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16095880
|
enQuireBio™
QP6791-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16005890
|
enQuireBio™
QP6791-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006326.1 | |
TIMM17A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10440 | |
Research Use Only | |
TIMM17A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEEYAREPCP WRIVDDCGGA FTMGTIGGGI FQAIKGFRNS PVGVNHRLRG SLTAIKTRAP QLGGSFAVWG GLFSMIDCSM VQVRGKEDPW NSITSGALTG AILAARNGPV AMVGSAAMGG ILLALIEGAG ILLTRFASAQ FPNGPQFAED PSQLPSTQLP SSPFGDYRQY Q | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |