missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Thymidine kinase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thymidine kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6799-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16015940

  • 2180.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 31-07-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

YP_009137097.1
Thymidine kinase Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
24271467
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TK
Recombinant Protein
E. coli
MASYPCHQHA SAFDQAARSR GHNNRRTALR PRRQQEATEV RPEQKMPTLL RVYIDGPHGM GKTTTTQLLV ALGSRDDIVY VPEPMTYWRV LGASETIANI YTTQHRLDQG EISAGDAAVV MTSAQITMGM PYAVTDAVLA PHIGGEAGSS HAPPPALTLI FDRHPIAALL CYPAARYLMG SMTPQAVLAF VALIPPTLPG TNIVLGALPE DRHIDRLAKR QRPGERLDLA MLAAIRRVYG LLANTVRYLQ CGGSWREDWG QLSGTAVPPQ GAEPQSNAGP RPHIGDTLFT LFRAPELLAP NGDLYNVFAW ALDVLAKRLR SMHVFILDYD QSPAGCRDAL LQLTSGMVQT HVTTPGSIPT ICDLARTFAR EMGEAN
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales