Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thymidine kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thymidine kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | YP_009137097.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24271467 |
Nombre | Thymidine kinase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16095930
|
enQuireBio™
QP6799-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16015940
|
enQuireBio™
QP6799-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16005940
|
enQuireBio™
QP6799-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16025940
|
enQuireBio™
QP6799-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16035940
|
enQuireBio™
QP6799-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16045940
|
enQuireBio™
QP6799-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
YP_009137097.1 | |
Thymidine kinase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24271467 | |
Research Use Only | |
TK | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASYPCHQHA SAFDQAARSR GHNNRRTALR PRRQQEATEV RPEQKMPTLL RVYIDGPHGM GKTTTTQLLV ALGSRDDIVY VPEPMTYWRV LGASETIANI YTTQHRLDQG EISAGDAAVV MTSAQITMGM PYAVTDAVLA PHIGGEAGSS HAPPPALTLI FDRHPIAALL CYPAARYLMG SMTPQAVLAF VALIPPTLPG TNIVLGALPE DRHIDRLAKR QRPGERLDLA MLAAIRRVYG LLANTVRYLQ CGGSWREDWG QLSGTAVPPQ GAEPQSNAGP RPHIGDTLFT LFRAPELLAP NGDLYNVFAW ALDVLAKRLR SMHVFILDYD QSPAGCRDAL LQLTSGMVQT HVTTPGSIPT ICDLARTFAR EMGEAN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |