Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thymidine kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thymidine kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6799-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16025940
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
YP_009137097.1
Thymidine kinase Protein
Research Use Only
TK
Recombinant Protein
E. coli
MASYPCHQHA SAFDQAARSR GHNNRRTALR PRRQQEATEV RPEQKMPTLL RVYIDGPHGM GKTTTTQLLV ALGSRDDIVY VPEPMTYWRV LGASETIANI YTTQHRLDQG EISAGDAAVV MTSAQITMGM PYAVTDAVLA PHIGGEAGSS HAPPPALTLI FDRHPIAALL CYPAARYLMG SMTPQAVLAF VALIPPTLPG TNIVLGALPE DRHIDRLAKR QRPGERLDLA MLAAIRRVYG LLANTVRYLQ CGGSWREDWG QLSGTAVPPQ GAEPQSNAGP RPHIGDTLFT LFRAPELLAP NGDLYNVFAW ALDVLAKRLR SMHVFILDYD QSPAGCRDAL LQLTSGMVQT HVTTPGSIPT ICDLARTFAR EMGEAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24271467
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol