Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thrombospondin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thrombospondin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003237.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7057 |
Nombre | Thrombospondin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16025341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16035341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_003237.2 | |
Thrombospondin-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7057 | |
Research Use Only | |
THBS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NRIPESGGDN SVFDIFELTG AARKGSGRRL VKGPDPSSPA FRIEDANLIP PVPDDKFQDL VDAVRAEKGF LLLASLRQMK KTRGTLLALE RKDHSGQVFS VVSNGKAGTL DLSLTVQGKQ HVVSVEEALL ATGQWKSITL FVQEDRAQLY IDCEKMENAE LDVPIQSVFT RDLASIARLR IAKGGVNDNF QGVLQNVRFV FGTTPEDILR NKGCSSSTSV LLTLDNNVVN GSSPAIRTNY IGHKTKDLQA ICGISCDELS SMVLELRGLR TIVTTLQDSI RKVTEENKEL ANELRRPPLC YHNGVQYRNN EEWTVDSCTE CHCQNSVTIC KK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |