Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin-interacting Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Thioredoxin-interacting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00€ - 1705.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001300901.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10628 |
Nombre | Thioredoxin-interacting Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932768
|
enQuireBio™
QP10023-IV-100UG |
100 μg |
1705.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952768
|
enQuireBio™
QP10023-IV-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15942768
|
enQuireBio™
QP10023-IV-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001300901.1 | |
Thioredoxin-interacting Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10628 | |
Research Use Only | |
Txnip | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVMFKKIKSF EVVFNDPEKV YGSGEKVAGR VIVEVCEVTR VKAVRILACG VAKVLWMQGS QQCKQTSEYL RYEDTLLLED QPTGENEMVI MRPGNKYEYK FGFELPQGPL GTSFKGKYGC VDYWVKAFLD RPSQPTQETK KNFEVVDLVD VNTPDLMAPV SAKKEKKVSC MFIPDGRVSV SARIDRKGFC EGDEISIHAD FENTCSRIVV PKAAIVARHT YLANGQTKVL TQKLSSVRGN HIISGTCASW RGKSLRVQKI RPSILGCNIL RVEYSLLIYV SVPGSKKVIL DLPLVIGSRS GLSSRTSSMA SRTSSEMSWV DLNIPDTPEA PPCYMDVIPE DHRLESPTTP LLDDMDGSQD SPIFMYAPEF KFMPPPTYTE VDPCILNNNV Q | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |