Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFB3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TGFB3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8903-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001316867.1
TGFB3 Protein
Research Use Only
TGFB3
Recombinant Protein
E. coli
ALDTNYCFRN LEENCCVRPL YIDFRQDLGW KWVHEPKGYY ANFCSGPCPY LRSADTTHST VLGLYNTLNP EASASPCCVP QDLEPLTILY YVGRTPKVEQ LSNMVVKSCK CS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7043
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol