Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFB3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TGFB3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001316867.1
ID de gen (Entrez) 7043
Nombre TGFB3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16027101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8903-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16067101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8903-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16017101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8903-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16047101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8903-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16057101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8903-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16037101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8903-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001316867.1
TGFB3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7043
Research Use Only
TGFB3
Recombinant Protein
E. coli
ALDTNYCFRN LEENCCVRPL YIDFRQDLGW KWVHEPKGYY ANFCSGPCPY LRSADTTHST VLGLYNTLNP EASASPCCVP QDLEPLTILY YVGRTPKVEQ LSNMVVKSCK CS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.