Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Testis-expressed sequence 12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Testis-expressed sequence 12 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6773-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005740
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_112565.1
Testis-expressed sequence 12 Protein
Research Use Only
TEX12
Recombinant Protein
E. coli
MMANHLVKPD NRNCKRPREL ESPVPDSPQL SSLGKSDSSF SEISGLFYKD EALEKDLNDV SKEINLMLST YAKLLSERAA VDASYIDEID ELFKEANAIE NFLIQKREFL RQRFTVIANT LHR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56158
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol