Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Testis-expressed sequence 12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Testis-expressed sequence 12 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_112565.1
ID de gen (Entrez) 56158
Nombre Testis-expressed sequence 12 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16055730
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6773-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16075730
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6773-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16065730
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6773-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085730
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6773-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16095730
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6773-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16005740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6773-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_112565.1
Testis-expressed sequence 12 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
56158
Research Use Only
TEX12
Recombinant Protein
E. coli
MMANHLVKPD NRNCKRPREL ESPVPDSPQL SSLGKSDSSF SEISGLFYKD EALEKDLNDV SKEINLMLST YAKLLSERAA VDASYIDEID ELFKEANAIE NFLIQKREFL RQRFTVIANT LHR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.