Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tegument protein VP16 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tegument protein VP16, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7282-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067990
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Tegument protein VP16 Protein
Research Use Only
UL48
Recombinant Protein
E. coli
MDLLVDELFA DMDADGASPP PPRPAGGPKN TPAAPPLYAT GRLSQAQLMP SPPMPVPPAA LFNRLLDDLG FSAGPALCTM LDTWNEDLFS ALPTNADLYR ECKFLSTLPS DVVEWGDAYV PERAQIDIRA HGDVAFPTLP ATRDGLGLYY EALSRFFHAE LRAREESYRT VLANFCSALY RYLRASVRQL HRQAHMRGRD RDLGEMLRAT IADRYYRETA RLARVLFLHL YLFLTREILW AAYAEQMMRP DLFDCLCCDL ESWRQLAGLF QPFMFVNGAL TVRGVPIEAR RLRELNHIRE HLNLPLVRSA ATEEPGAPLT TPPTLHGNQA RASGYFMVLI RAKLDSYSSF TTSPSEAVMR EHAYSRARTK NNYGSTIEGL LDLPDDDAPE EAGLAAPRLS FLPAGHTRRL STAPPTDVSL GDELHLDGED VAMAHADALD DFDLDMLGDG DSPGPGFTPH DSAPYGALDM ADFEFEQMFT DALGIDEYGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol