Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tegument protein VP16 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tegument protein VP16, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Nombre | Tegument protein VP16 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | UL48 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16037990
|
enQuireBio™
QP7282-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057990
|
enQuireBio™
QP7282-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047990
|
enQuireBio™
QP7282-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067990
|
enQuireBio™
QP7282-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077990
|
enQuireBio™
QP7282-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087990
|
enQuireBio™
QP7282-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Tegument protein VP16 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
UL48 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDLLVDELFA DMDADGASPP PPRPAGGPKN TPAAPPLYAT GRLSQAQLMP SPPMPVPPAA LFNRLLDDLG FSAGPALCTM LDTWNEDLFS ALPTNADLYR ECKFLSTLPS DVVEWGDAYV PERAQIDIRA HGDVAFPTLP ATRDGLGLYY EALSRFFHAE LRAREESYRT VLANFCSALY RYLRASVRQL HRQAHMRGRD RDLGEMLRAT IADRYYRETA RLARVLFLHL YLFLTREILW AAYAEQMMRP DLFDCLCCDL ESWRQLAGLF QPFMFVNGAL TVRGVPIEAR RLRELNHIRE HLNLPLVRSA ATEEPGAPLT TPPTLHGNQA RASGYFMVLI RAKLDSYSSF TTSPSEAVMR EHAYSRARTK NNYGSTIEGL LDLPDDDAPE EAGLAAPRLS FLPAGHTRRL STAPPTDVSL GDELHLDGED VAMAHADALD DFDLDMLGDG DSPGPGFTPH DSAPYGALDM ADFEFEQMFT DALGIDEYGG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |