Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Talin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Talin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8498-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034951
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006280.3
Talin-1 Protein
Research Use Only
TLN1
Recombinant Protein
E. coli
MLDGTVKTIM VDDSKTVTDM LMTICARIGI TNHDEYSLVR ELMEEKKEEI TGTLRKDKTL LRDEKKMEKL KQKLHTDDEL NWLDHGRTLR EQGVEEHETL LLRRKFFYSD QNVDSRDPVQ LNLLYVQARD DILNGSHPVS FDKACEFAGF QCQIQFGPHN EQKHKAGFLD LKDFLPKEYV KQKGERKIFQ AHKNCGQMSE IEAKVRYVKL ARSLKTYGVS FFLVKEKMKG KNKLVPRLLG ITKECVMRVD EKTKEVIQEW NLTNIKRWAA SPKSFTLDFG DYQDGYYSVQ TTEGEQIAQL IAGYIDII
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7094
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol