missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Talin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Talin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006280.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7094 |
Nombre | Talin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16034951
|
enQuireBio™
QP8498-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074951
|
enQuireBio™
QP8498-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16024951
|
enQuireBio™
QP8498-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054951
|
enQuireBio™
QP8498-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16064951
|
enQuireBio™
QP8498-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16044951
|
enQuireBio™
QP8498-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006280.3 | |
Talin-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7094 | |
Research Use Only | |
TLN1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLDGTVKTIM VDDSKTVTDM LMTICARIGI TNHDEYSLVR ELMEEKKEEI TGTLRKDKTL LRDEKKMEKL KQKLHTDDEL NWLDHGRTLR EQGVEEHETL LLRRKFFYSD QNVDSRDPVQ LNLLYVQARD DILNGSHPVS FDKACEFAGF QCQIQFGPHN EQKHKAGFLD LKDFLPKEYV KQKGERKIFQ AHKNCGQMSE IEAKVRYVKL ARSLKTYGVS FFLVKEKMKG KNKLVPRLLG ITKECVMRVD EKTKEVIQEW NLTNIKRWAA SPKSFTLDFG DYQDGYYSVQ TTEGEQIAQL IAGYIDII | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |