Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAF11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAF11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7620-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16069840
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001257417.1
TAF11 Protein
Research Use Only
TAF11
Recombinant Protein
E. coli
MDDAHESPSD KGGETGESDE TAAVPGDPGA TDTDGIPEET DGDADVDLKE AAAEEGELES QDVSDLTTVE REDSSLLNPA AKKLKIDTKE KKEKKQKVDE DEIQKMQILV SSFSEEQLNR YEMYRRSAFP KAAIKRLIQS ITGTSVSQNV VIAMSGISKV FVGEVVEEAL DVCEKWGEMP PLQPKHMREA VRRLKSKGQI PNSKHKKIIF F
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6882
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol