Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAF11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAF11, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001257417.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6882 |
Nombre | TAF11 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16019840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16039840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16029840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069840
|
enQuireBio™
QP7620-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001257417.1 | |
TAF11 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6882 | |
Research Use Only | |
TAF11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDDAHESPSD KGGETGESDE TAAVPGDPGA TDTDGIPEET DGDADVDLKE AAAEEGELES QDVSDLTTVE REDSSLLNPA AKKLKIDTKE KKEKKQKVDE DEIQKMQILV SSFSEEQLNR YEMYRRSAFP KAAIKRLIQS ITGTSVSQNV VIAMSGISKV FVGEVVEEAL DVCEKWGEMP PLQPKHMREA VRRLKSKGQI PNSKHKKIIF F | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |