Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syntaxin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syntaxin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6744-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16095520
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001273139.1
Syntaxin-6 Protein
Research Use Only
STX6
Recombinant Protein
E. coli
DPFFVVKGEV QKAVNTAQGL FQRWTELLQD PSTATREEID WTTNELRNNL RSIEWDLEDL DETISIVEAN PRKFNLDATE LSIRKAFITS TRQVVRDMKD QMSTSSVQAL AERKNRQALL GDSGSQNWST GTTDKYGRLD RELQRANSHF IEEQQAQQQL IVEQQDEQLE LVSGSIGVLK NMSQRIGGEL EEQAVMLEDF SHELESTQSR LDNVMKKLAK VSHMTSDRRQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10228
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol