Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syntaxin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syntaxin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001273139.1
ID de gen (Entrez) 10228
Nombre Syntaxin-6 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16055520
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6744-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16075520
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6744-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16065520
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6744-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085520
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6744-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16095520
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6744-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16005530
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6744-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001273139.1
Syntaxin-6 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
10228
Research Use Only
STX6
Recombinant Protein
E. coli
DPFFVVKGEV QKAVNTAQGL FQRWTELLQD PSTATREEID WTTNELRNNL RSIEWDLEDL DETISIVEAN PRKFNLDATE LSIRKAFITS TRQVVRDMKD QMSTSSVQAL AERKNRQALL GDSGSQNWST GTTDKYGRLD RELQRANSHF IEEQQAQQQL IVEQQDEQLE LVSGSIGVLK NMSQRIGGEL EEQAVMLEDF SHELESTQSR LDNVMKKLAK VSHMTSDRRQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.