Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syntaphilin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syntaphilin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6708-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065270
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001305163.1
Syntaphilin Protein
Research Use Only
SNPH
Recombinant Protein
E. coli
MAMSLPGSRR TSAGSRRRTS PPVSVRDAYG TSSLSSSSNS GSYKGSDSSP TPRRSMKYTL CSDNHGIKPP TPEQYLTPLQ QKEVCIRHLK ARLKDTQDRL QDRDTEIDDL KTQLSRMQED WIEEECHRVE AQLALKEARK EIKQLKQVID TVKNNLIDKD KGLQKYFVDI NIQNKKLETL LHSMEVAQNG MAKEDGTGES AGGSPARSLT RSSTYTKLSD PAVCGDRQPG DPSSGSAEDG ADSGFAAADD TLSRTDALEA SSLLSSGVDC GTEETSLHSS FGLGPRFPAS NTYEKLLCGM EAGVQASCMQ ERAIQTDFVQ YQPDLDTILE KVTQAQVCGT DPESGDRCPE LDAHPSGPRD PNSAVVVTVG DELEAPEPIT RGPTPQRPGA NPNPGQSVSV VCPMEEEEEA AVAEKEPKSY WSRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9751
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol