Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syntaphilin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syntaphilin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001305163.1
ID de gen (Entrez) 9751
Nombre Syntaphilin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16035270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6708-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16055270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6708-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16045270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6708-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16065270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6708-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16075270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6708-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6708-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001305163.1
Syntaphilin Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
9751
Research Use Only
SNPH
Recombinant Protein
E. coli
MAMSLPGSRR TSAGSRRRTS PPVSVRDAYG TSSLSSSSNS GSYKGSDSSP TPRRSMKYTL CSDNHGIKPP TPEQYLTPLQ QKEVCIRHLK ARLKDTQDRL QDRDTEIDDL KTQLSRMQED WIEEECHRVE AQLALKEARK EIKQLKQVID TVKNNLIDKD KGLQKYFVDI NIQNKKLETL LHSMEVAQNG MAKEDGTGES AGGSPARSLT RSSTYTKLSD PAVCGDRQPG DPSSGSAEDG ADSGFAAADD TLSRTDALEA SSLLSSGVDC GTEETSLHSS FGLGPRFPAS NTYEKLLCGM EAGVQASCMQ ERAIQTDFVQ YQPDLDTILE KVTQAQVCGT DPESGDRCPE LDAHPSGPRD PNSAVVVTVG DELEAPEPIT RGPTPQRPGA NPNPGQSVSV VCPMEEEEEA AVAEKEPKSY WSRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.