Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Stress-induced-phosphoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Stress-induced-phosphoprotein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001269581.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10963 |
Nombre | Stress-induced-phosphoprotein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035480
|
enQuireBio™
QP6737-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16055480
|
enQuireBio™
QP6737-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045480
|
enQuireBio™
QP6737-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065480
|
enQuireBio™
QP6737-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075480
|
enQuireBio™
QP6737-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085480
|
enQuireBio™
QP6737-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001269581.1 | |
Stress-induced-phosphoprotein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10963 | |
Research Use Only | |
STIP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEQVNELKEK GNKALSVGNI DDALQCYSEA IKLDPHNHVL YSNRSAAYAK KGDYQKAYED GCKTVDLKPD WGKGYSRKAA ALEFLNRFEE AKRTYEEGLK HEANNPQLKE GLQNMEARLA ERKFMNPFNM PNLYQKLESD PRTRTLLSDP TYRELIEQLR NKPSDLGTKL QDPRIMTTLS VLLGVDLGSM DEEEEIATPP PPPPPKKETK PEPMEEDLPE NKKQALKEKE LGNDAYKKKD FDTALKHYDK AKELDPTNMT YITNQAAVYF EKGDYNKCRE LCEKAIEVGR ENREDYRQIA KAYARIGNSY FKEEKYKDAI HFYNKSLAEH RTPDVLKKCQ QAEKILKEQE RLAYINPDLA LEEKNKGNEC FQKGDYPQAM KHYTEAIKRN PKDAKLYSNR AACYTKLLEF QLALKDCEEC IQLEPTFIKG YTRKAAALEA MKDYTKAMDV YQKALDLDSS CKEAADGYQR CMMAQYNRHD SPEDVKRRAM ADPEVQQIMS DPAMRLILEQ MQKDPQALSE HLKNPVIAQK IQKLMDVGLI AIR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |