missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Steroid hormone receptor ERR1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Steroid hormone receptor ERR1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6001-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15919269

  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001269379.1
Steroid hormone receptor ERR1 Protein
Research Use Only
ESRRA
Recombinant Protein
E. coli
MSSQVVGIEP LYIKAEPASP DSPKGSSETE TEPPVALAPG PAPTRCLPGH KEEEDGEGAG PGEQGGGKLV LSSLPKRLCL VCGDVASGYH YGVASCEACK AFFKRTIQGS IEYSCPASNE CEITKRRRKA CQACRFTKCL RVGMLKEGVR LDRVRGGRQK YKRRPEVDPL PFPGPFPAGP LAVAGGPRKT AAPVNALVSH LLVVEPEKLY AMPDPAGPDG HLPAVATLCD LFDREIVVTI SWAKSIPGFS SLSLSDQMSV LQSVWMEVLV LGVAQRSLPL QDELAFAEDL VLDEEGARAA GLGELGAALL QLVRRLQALR LEREEYVLLK ALALANSDSV HIEDAEAVEQ LREALHEALL EYEAGRAGPG GGAERRRAGR LLLTLPLLRQ TAGKVLAHFY GVKLEGKVPM HKLFLEMLEA MMD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2101
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales