Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Steroid hormone receptor ERR1 Protein
Código de producto. p-7152660
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15909269 10 μg 10 microgramos
15949269 50 μg 50 microgramos
15999259 100 μg 100 microgramos
15929269 200 μg 200 microgramos
15939269 500 μg 500 microgramos
15919269 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15909269
Marca: enQuireBio™ QP6001ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Steroid hormone receptor ERR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001269379.1
ID de gen (Entrez) 2101
Nombre Steroid hormone receptor ERR1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ESRRA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSSQVVGIEP LYIKAEPASP DSPKGSSETE TEPPVALAPG PAPTRCLPGH KEEEDGEGAG PGEQGGGKLV LSSLPKRLCL VCGDVASGYH YGVASCEACK AFFKRTIQGS IEYSCPASNE CEITKRRRKA CQACRFTKCL RVGMLKEGVR LDRVRGGRQK YKRRPEVDPL PFPGPFPAGP LAVAGGPRKT AAPVNALVSH LLVVEPEKLY AMPDPAGPDG HLPAVATLCD LFDREIVVTI SWAKSIPGFS SLSLSDQMSV LQSVWMEVLV LGVAQRSLPL QDELAFAEDL VLDEEGARAA GLGELGAALL QLVRRLQALR LEREEYVLLK ALALANSDSV HIEDAEAVEQ LREALHEALL EYEAGRAGPG GGAERRRAGR LLLTLPLLRQ TAGKVLAHFY GVKLEGKVPM HKLFLEMLEA MMD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.