Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spliceosome RNA helicase DDX39B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spliceosome RNA helicase DDX39B, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004631.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7919 |
Nombre | Spliceosome RNA helicase DDX39B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053961
|
enQuireBio™
QP8315-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16003971
|
enQuireBio™
QP8315-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063961
|
enQuireBio™
QP8315-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083961
|
enQuireBio™
QP8315-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093961
|
enQuireBio™
QP8315-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073961
|
enQuireBio™
QP8315-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_004631.1 | |
Spliceosome RNA helicase DDX39B Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7919 | |
Research Use Only | |
DDX39B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AENDVDNELL DYEDDEVETA AGGDGAEAPA KKDVKGSYVS IHSSGFRDFL LKPELLRAIV DCGFEHPSEV QHECIPQAIL GMDVLCQAKS GMGKTAVFVL ATLQQLEPVT GQVSVLVMCH TRELAFQISK EYERFSKYMP NVKVAVFFGG LSIKKDEEVL KKNCPHIVVG TPGRILALAR NKSLNLKHIK HFILDECDKM LEQLDMRRDV QEIFRMTPHE KQVMMFSATL SKEIRPVCRK FMQDPMEIFV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |