missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SOCS3 Protein

A cDNA sequence encoding the SOCS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13557-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15993959

  • 7875.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

SOCS3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMVT HSKFPAAGMS RPLDTSLRLK TFSSKSEYQL VVNAVRKLQE SGFYWSAVTG GEANLLLSAE PAGTFLIRDS SDQRHFFTLS VKTQSGTKNL RIQCEGGSFS LQSDPRSTQP VPRFDCVLKL VHHYMPPPGA PSFPSPPTEP SSEVPEQPSA QPLPGSPPRR AYYIYSGGEK IPLVLSRPLS SNVATLQHLC RKTVNGHLDS YEKVTQLPGP IREFLDQYDA PL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SOCS3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales