Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SOCS3 Protein
Código de producto. p-7151454
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15903969
Marca: enQuireBio™ QP135572ug
A cDNA sequence encoding the SOCS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre SOCS3 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMVT HSKFPAAGMS RPLDTSLRLK TFSSKSEYQL VVNAVRKLQE SGFYWSAVTG GEANLLLSAE PAGTFLIRDS SDQRHFFTLS VKTQSGTKNL RIQCEGGSFS LQSDPRSTQP VPRFDCVLKL VHHYMPPPGA PSFPSPPTEP SSEVPEQPSA QPLPGSPPRR AYYIYSGGEK IPLVLSRPLS SNVATLQHLC RKTVNGHLDS YEKVTQLPGP IREFLDQYDA PL
Tampón SOCS3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.