Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6732-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003722.2
Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1 Protein
Research Use Only
SSNA1
Recombinant Protein
E. coli
TQQGAALQNY NNELVKCIEE LCQKREELCR QIQEEEDEKQ RLQNEVRQLT EKLARVNENL ARKIASRNEF DRTIAETEAA YLKILESSQT LLSVLKREAG NLTKATAPDQ KSSGGRDS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8636
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol