Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003722.2
ID de gen (Entrez) 8636
Nombre Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16035450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6732-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16055450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6732-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16045450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6732-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16065450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6732-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16075450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6732-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6732-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_003722.2
Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
8636
Research Use Only
SSNA1
Recombinant Protein
E. coli
TQQGAALQNY NNELVKCIEE LCQKREELCR QIQEEEDEKQ RLQNEVRQLT EKLARVNENL ARKIASRNEF DRTIAETEAA YLKILESSQT LLSVLKREAG NLTKATAPDQ KSSGGRDS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.