Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6732-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055450
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_003722.2
Sjoegren syndrome nuclear autoantigen 1 Protein
Research Use Only
SSNA1
Recombinant Protein
E. coli
TQQGAALQNY NNELVKCIEE LCQKREELCR QIQEEEDEKQ RLQNEVRQLT EKLARVNENL ARKIASRNEF DRTIAETEAA YLKILESSQT LLSVLKREAG NLTKATAPDQ KSSGGRDS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8636
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol