Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRT1 / SIR2L1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SIRT1 / SIR2L1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP1351-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15943799
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001135970.1
SIRT1 / SIR2L1 Protein
Research Use Only
SIRT1
Recombinant Protein
E. coli
ADEAALALQP GGSPSAAGAD REAASSPAGE PLRKRPRRDG PGLERSPGEP GGAAPEREVP AAARGCPGAA AAALWREAEA EAAAAGGEQE AQATAAAGEG DNGPGLQGPS REPPLADNLY DEDDDDEGEE EEEAAAAAIG YRDNLLFGDE IITNGFHSCE SDEEDRASHA SSSDWTPRPR IGPYTFVQQH LMIGTDPRTI LKDLLPETIP PPELDDMTLW QIVINILSEP PKRKKRKDIN TIEDAVKLLQ ECKKIIVLTG AGVSVSCGIP DFRSRDGIYA RLAVDFPDLP DPQAMFDIEY FRKDPRPFFK FAKEIYPGQF QPSLCHKFIA LSDKEGKLLR NYTQNIDTLE QVAGIQRIIQ CHGSFATASC LICKYKVDCE AVRGDIFNQV VPRCPRCPAD EPLAIMKPEI VFFGENLPEQ FHRAMKYDKD EVDLLIVIGS SLKVRPVALI PSSIPHEVPQ ILINREPLPH LHFDVELLGD CDVIINELCH RLGGEYAKLC CNPVKLSEIT EKPPRTQKEL AYLSELPPTP LHVSEDSSSP ERTSPPDSSV IVTLLDQAAK SNDDLDVSES KGCMEEKPQE VQTSRNVESI AEQMENPDLK NVGSSTGEKN ERTSVAGTVR KCWPNRVAKE QISRRLDGNQ YLFLPPNRYI FHGAEVYSDS EDDVLSSSSC GSNSDSGTCQ SPSLEEPMED ESEIEEFYNG LEDEPDVPER AGGAGFGTDG DDQEAINEAI SVKQEVTDMN YPSNKS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23411
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol