Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRT1 / SIR2L1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SIRT1 / SIR2L1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001135970.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 23411 |
Nombre | SIRT1 / SIR2L1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933799
|
enQuireBio™
QP1351-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15953799
|
enQuireBio™
QP1351-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943799
|
enQuireBio™
QP1351-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15963799
|
enQuireBio™
QP1351-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15973799
|
enQuireBio™
QP1351-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15983799
|
enQuireBio™
QP1351-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001135970.1 | |
SIRT1 / SIR2L1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23411 | |
Research Use Only | |
SIRT1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADEAALALQP GGSPSAAGAD REAASSPAGE PLRKRPRRDG PGLERSPGEP GGAAPEREVP AAARGCPGAA AAALWREAEA EAAAAGGEQE AQATAAAGEG DNGPGLQGPS REPPLADNLY DEDDDDEGEE EEEAAAAAIG YRDNLLFGDE IITNGFHSCE SDEEDRASHA SSSDWTPRPR IGPYTFVQQH LMIGTDPRTI LKDLLPETIP PPELDDMTLW QIVINILSEP PKRKKRKDIN TIEDAVKLLQ ECKKIIVLTG AGVSVSCGIP DFRSRDGIYA RLAVDFPDLP DPQAMFDIEY FRKDPRPFFK FAKEIYPGQF QPSLCHKFIA LSDKEGKLLR NYTQNIDTLE QVAGIQRIIQ CHGSFATASC LICKYKVDCE AVRGDIFNQV VPRCPRCPAD EPLAIMKPEI VFFGENLPEQ FHRAMKYDKD EVDLLIVIGS SLKVRPVALI PSSIPHEVPQ ILINREPLPH LHFDVELLGD CDVIINELCH RLGGEYAKLC CNPVKLSEIT EKPPRTQKEL AYLSELPPTP LHVSEDSSSP ERTSPPDSSV IVTLLDQAAK SNDDLDVSES KGCMEEKPQE VQTSRNVESI AEQMENPDLK NVGSSTGEKN ERTSVAGTVR KCWPNRVAKE QISRRLDGNQ YLFLPPNRYI FHGAEVYSDS EDDVLSSSSC GSNSDSGTCQ SPSLEEPMED ESEIEEFYNG LEDEPDVPER AGGAGFGTDG DDQEAINEAI SVKQEVTDMN YPSNKS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |