Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Signal recognition particle 19 kDa Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Signal recognition particle 19 kDa protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2365.00€
Especificaciones
Nombre | Signal recognition particle 19 kDa Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His-SUMO |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035420
|
enQuireBio™
QP6728-EC-100UG |
100 μg |
518.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16055420
|
enQuireBio™
QP6728-EC-1MG |
1 mg |
2365.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16045420
|
enQuireBio™
QP6728-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16065420
|
enQuireBio™
QP6728-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16075420
|
enQuireBio™
QP6728-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16085420
|
enQuireBio™
QP6728-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Especificaciones
Signal recognition particle 19 kDa Protein | |
His-SUMO | |
Human | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_001191122.1 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ACAAARSPAD QDRFICIYPA YLNNKKTIAE GRRIPISKAV ENPTATEIQD VCSAVGLNVF LEKNKMYSRE WNRDVQYRGR VRVQLKQEDG SLCLVQFPSR KSVMLYAAEM IPKLKTRTQK TGGADQSLQQ GEGSKKGKGK KKK | |
6728 | |
SRP19 |