Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Signal recognition particle 19 kDa Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Signal recognition particle 19 kDa protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6728-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085420
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001191122.1
Signal recognition particle 19 kDa Protein
Research Use Only
SRP19
Recombinant Protein
E. coli
ACAAARSPAD QDRFICIYPA YLNNKKTIAE GRRIPISKAV ENPTATEIQD VCSAVGLNVF LEKNKMYSRE WNRDVQYRGR VRVQLKQEDG SLCLVQFPSR KSVMLYAAEM IPKLKTRTQK TGGADQSLQQ GEGSKKGKGK KKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6728
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol