missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SIGLEC6 Protein

A cDNA sequence encoding the SIGLEC6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13499-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15903769

  • 212.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

SIGLEC6 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADLQERRFQL EGPESLTVQE GLCVLVPCRL PTTLPASYYG YGYWFLEGAD VPVATNDPDE EVQEETRGRF HLLWDPRRKN CSLSIRDARR RDNAAYFFRL KSKWMKYGYT SSKLSVRVMA LTHRPNISIP GTLESGHPSN LTCSVPWVCE QGTPPIFSWM SAAPTSLGPR TTQSSVLTIT PRPQDHSTNL TCQVTFPGAG VTMERTIQLN VSYAPQKVAI SIFQGNSAAF KILQNTSSLP VLEGQALRLL CDADGNPPAH LSWFQGFPAL NATPISNTGV LELPQVGSAE EGDFTCRAQH PLGSLQISLS LFVHWKPEGR AGGVLEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKHHH HHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SIGLEC6 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales