missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIGLEC6 Protein
A cDNA sequence encoding the SIGLEC6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | SIGLEC6 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923769
|
enQuireBio™
QP13499-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903769
|
enQuireBio™
QP13499-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15913769
|
enQuireBio™
QP13499-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SIGLEC6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SIGLEC6 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADLQERRFQL EGPESLTVQE GLCVLVPCRL PTTLPASYYG YGYWFLEGAD VPVATNDPDE EVQEETRGRF HLLWDPRRKN CSLSIRDARR RDNAAYFFRL KSKWMKYGYT SSKLSVRVMA LTHRPNISIP GTLESGHPSN LTCSVPWVCE QGTPPIFSWM SAAPTSLGPR TTQSSVLTIT PRPQDHSTNL TCQVTFPGAG VTMERTIQLN VSYAPQKVAI SIFQGNSAAF KILQNTSSLP VLEGQALRLL CDADGNPPAH LSWFQGFPAL NATPISNTGV LELPQVGSAE EGDFTCRAQH PLGSLQISLS LFVHWKPEGR AGGVLEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKHHH HHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |