missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SHBG Protein
A cDNA sequence encoding the SHBG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | SHBG Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913749
|
enQuireBio™
QP13492-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15993739
|
enQuireBio™
QP13492-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903749
|
enQuireBio™
QP13492-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SHBG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SHBG filtered solution at a concentration of 55.6microg/ml in certified FBS (Fetal Bovine Serum 5%). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
AAQPARRARR TKLLLLLLLL LRHTRQGWAL RPVLPTQSAH DPPAVHLSNG PGQEPIAVMT FDLTKITKTS SSFEVRTWDP EGVIFYGDTN PKDDWFMLGL RDGRPEIQLH NHWAQLTVGA GPRLDDGRWH QVEVKMEGDS VLLEVDGEEV LRLRQVSGPL TSKRHPIMRI ALGGLLFPAS NLRLPLVPAL DGCLRRDSWL DKQAEISASA PTSLRSCDVE SNPGIFLPPG TQAEFNLRDI PQPHAEPWAF SLDLGLKQAA GSGHLLALGT PENPSWLSLH LQDQKVVLSS GSGPGLDLPL VLGLPLQLKL SMSRVVLSQG SKMKALALPP LGLAPLLNLW AKPQGRLFLG ALPGEDSSTS FCLNGLWAQG QRLDVDQALN RSHEIWTHSC PQSPGNGTDA SHSRGGPEQKLISEEDLNSA VDHHHHHH |