missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SET Protein
A cDNA sequence encoding the SET was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | SET Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913689
|
enQuireBio™
QP13472-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903689
|
enQuireBio™
QP13472-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15993679
|
enQuireBio™
QP13472-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SET Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SET solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPKRQS PLPPQKKKPR PPPALGPEET SASAGLPKKG EKEQQEAIEH IDEVQNEIDR LNEQASEEIL KVEQKYNKLR QPFFQKRSEL IAKIPNFWVT TFVNHPQVSA LLGEEDEEAL HYLTRVEVTE FEDIKSGYRI DFYFDENPYF ENKVLSKEFH LNESGDPSSK STEIKWKSGK DLTKRSSQTQ NKASRKRQHE EPESFFTWFT DHSDAGADEL GEVIKDDIWP NPLQYYLVPD MDDEEGEGEE DDDDDEEEEG LEDIDEEGDE DEGEEDEDDD EGEEGEEDEG EDD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |