Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Semenogelin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Semenogelin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002999.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6407 |
Nombre | Semenogelin-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048231
|
enQuireBio™
QP9386-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002999.1 | |
Semenogelin-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6407 | |
Research Use Only | |
SEMG2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QKGGSKGQLP SGSSQFPHGQ KGQHYFGQKD QQHTKSKGSF SIQHTYHVDI NDHDWTRKSQ QYDLNALHKA TKSKQHLGGS QQLLNYKQEG RDHDKSKGHF HMIVIHHKGG QAHHGTQNPS QDQGNSPSGK GLSSQCSNTE KRLWVHGLSK EQASASGAQK GRTQGGSQSS YVLQTEELVV NKQQRETKNS HQNKGHYQNV VDVREEHSSK LQTSLHPAHQ DRLQHGPKDI FTTQDELLVY NKNQHQTKNL SQDQEHGRKA HKISYPSSRT EERQLHHGEK SVQKDVSKGS ISIQTEEKIH GKSQNQVTIH SQDQEHGHKE NKISYQSSST EERHLNCGEK GIQKGVSKGS ISIQTEEQIH GKSQNQVRIP SQAQEYGHKE NKISYQSSST EERRLNSGEK DVQKGVSKGS ISIQTEEKIH GKSQNQVTIP SQDQEHGHKE NKMSYQSSST EERRLNYGGK STQKDVSQSS ISFQIEKLVE GKSQIQTPNP NQDQWSGQNA KGKSGQSADS KQDLLSHEQK GRYKQESSES HNIVITEHEV AQDDHLTQQY NEDRNPIST | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |