Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Secreted Ly-6 / uPAR-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Secreted Ly-6/uPAR-related protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6696-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005190
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_065160.1
Secreted Ly-6 / uPAR-related protein 1
Research Use Only
SLURP1
Recombinant Protein
E. coli
LKCYTCKEPM TSASCRTITR CKPEDTACMT TLVTVEAEYP FNQSPVVTRS CSSSCVATDP DSIGAAHLIF CCFRDLCNSE L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57152
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol