Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Secreted Ly-6 / uPAR-related protein 1
Código de producto. p-7153517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16005190 10 μg 10 microgramos
16045190 50 μg 50 microgramos
16095180 100 μg 100 microgramos
16025190 200 μg 200 microgramos
16035190 500 μg 500 microgramos
16015190 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16005190
Marca: enQuireBio™ QP6696ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Secreted Ly-6/uPAR-related protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_065160.1
ID de gen (Entrez) 57152
Nombre Secreted Ly-6 / uPAR-related protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SLURP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia LKCYTCKEPM TSASCRTITR CKPEDTACMT TLVTVEAEYP FNQSPVVTRS CSSSCVATDP DSIGAAHLIF CCFRDLCNSE L
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.