Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAP30-binding Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SAP30-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8186-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073141
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001288768.1
SAP30-binding Protein
Research Use Only
SAP30BP
Recombinant Protein
E. coli
MAGKKNVLSS LAVYAEDSEP ESDGEAGIEA VGSAAEEKGG LVSDAYGEDD FSRLGGDEDG YEEEEDENSR QSEDDDSETE KPEADDPKDN TEAEKRDPQE LVASFSERVR NMSPDEIKIP PEPPGRCSNH LQDKIQKLYE RKIKEGMDMN YIIQRKKEFR NPSIYEKLIQ FCAIDELGTN YPKDMFDPHG WSEDSYYEAL AKAQKIEMDK LEKAKKERTK IEFVTGTKKG TTTNATSTTT TTASTAVADA QKRKSKWDSA IPVTTIAQPT ILTTTATLPA VVTVTTSASG SKTTVISAVG TIVKKAKQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
29115
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol