Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAP30-binding Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SAP30-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001288768.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29115 |
Nombre | SAP30-binding Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033141
|
enQuireBio™
QP8186-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16053141
|
enQuireBio™
QP8186-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043141
|
enQuireBio™
QP8186-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063141
|
enQuireBio™
QP8186-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073141
|
enQuireBio™
QP8186-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083141
|
enQuireBio™
QP8186-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001288768.1 | |
SAP30-binding Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29115 | |
Research Use Only | |
SAP30BP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGKKNVLSS LAVYAEDSEP ESDGEAGIEA VGSAAEEKGG LVSDAYGEDD FSRLGGDEDG YEEEEDENSR QSEDDDSETE KPEADDPKDN TEAEKRDPQE LVASFSERVR NMSPDEIKIP PEPPGRCSNH LQDKIQKLYE RKIKEGMDMN YIIQRKKEFR NPSIYEKLIQ FCAIDELGTN YPKDMFDPHG WSEDSYYEAL AKAQKIEMDK LEKAKKERTK IEFVTGTKKG TTTNATSTTT TTASTAVADA QKRKSKWDSA IPVTTIAQPT ILTTTATLPA VVTVTTSASG SKTTVISAVG TIVKKAKQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |